Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 196,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 287,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26.98
UNSPSC Code:
12141702
EC Index Number:
231-072-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
product line
EMSURE®
form
solid
impurities
≤0.0002% As (Arsenic), ≤0.002% Mn (Manganese), ≤0.005% Cu (Copper), ≤0.005% Total nitrogen (N), ≤0.005% Zn (Zinc), ≤0.05% Fe (Iron), ≤0.06% Si (Silicon)
bp
2467 °C/1013 hPa
mp
660 °C
density
2.70 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Application
- Empfindliche Substrate für oberflächenverstärkte Raman-Streuung: In diesem Artikel werden Substrate auf der Basis von Gold- und Silber-Nanopartikeln präsentiert, wobei Aluminium verwendet wird, um die Widerstandsfähigkeit der Substrate gegenüber Laserschäden zu verbessern. Diese Entwicklung unterstützt Forschende in der Chemie und Materialwissenschaft mit Schwerpunkt auf Analyseverfahren (Mayr F et al., 2023).
Analysis Note
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,005 %
As (Arsen): ≤ 0,0002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,05 %
Mn (Mangan): ≤ 0,002 %
Si (Silizium): ≤ 0,06 %
Zn (Zink): ≤ 0,005 %
As (Arsen): ≤ 0,0002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,05 %
Mn (Mangan): ≤ 0,002 %
Si (Silizium): ≤ 0,06 %
Zn (Zink): ≤ 0,005 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminium
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?