GF47951815
Aluminum alloy 3003
honeycomb, Al 98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, thickness 100 mm, size 600 × 600 mm, cell size 6.35 mm
Synonym(e):
AB112800
Empfohlene Produkte
Form
honeycomb
Hersteller/Markenname
Goodfellow 479-518-15
Küvettengröße
6.35 mm
Größe
600 × 600 mm
Dicke
100 mm