Merck
GF39459583
Rubidium
lump, 5 mm max. lump size, weight 2 g, purity 99.9%
Synonym(e):
RB006100
Größe auswählen
1 EA
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.220,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 1.220,00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 394-595-83
Gewicht
2 g
Max. Stückgröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)