Merck
GF84911755
Cesium
lump, 5 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.9%
Synonym(e):
CS006100
Größe auswählen
1 EA
€ 975,00
€ 975,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 975,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12141801
NACRES:
NA.23
€ 975,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 849-117-55
Gewicht
1 g
Max. Stückgröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)