Merck
GF29017380
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 70%/SiO2 28%/B2O3 2%, tex number 110, length 100 m, filament diameter 0.011mm
Synonym(e):
AJ625710
Größe auswählen
1 EA
€ 585,00
€ 585,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 585,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
€ 585,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Request a Bulk Order
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 290-173-80
Länge
100 m
Durchmesser
0.011 mm , filament diameter
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)