Merck
GF18845983
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.225 mm, size 400 × 400 mm, black
Synonym(e):
SU321225
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 188-459-83
Größe
400 × 400 mm
Dicke
0.225 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)