GF09358746
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.1 mm, size 100 × 100 mm, natural
Synonym(e):
SU321100
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 093-587-46
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.1 mm
Farbe
natural
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable