Merck
GF16616910
Blei
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
Synonym(e):
PB006120
Größe auswählen
1 EA
€ 281,00
€ 281,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 281,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141723
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 281,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 166-169-10
Widerstandsfähigkeit
20.65 μΩ-cm
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
10 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
327.4 °C (lit.)
SMILES String
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChIKey
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)