material
carbon
assay
≥99%
form
nanopowder
composition
Carbon content, <8 wt. %
magnetization
>150 emu/g, Mass saturation
resistivity
6.24 μΩ-cm, 20°C
surface area
>15 m2/g
particle size
<50 nm (TEM)
bp
2900 °C (lit.)
density
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
catalysts
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kobalt
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7440-48-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?