Wichtige Dokumente
GF07718867
Nickel
foil, 2m coil, thickness 0.0025mm, 99.95%
Synonym(e):
Nickel
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 077-188-67
Widerstandsfähigkeit
6.97 μΩ-cm, 20°C
L × Dicke
2 m × 0.0025 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1453 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)