GF04511157
Tungsten boride
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99%
Synonym(e):
W 506010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 045-111-57
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)