Merck
GF03232965
Lanthanum oxide
powder, max. particle size 200 micron, weight 100 g
Synonym(e):
LA546010
Größe auswählen
1 EA
€ 654,00
€ 654,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 654,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
€ 654,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 032-329-65
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
200 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1