Merck
563919
Sigma-Aldrich
Aluminiumchlorid
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Aluminium(III)chlorid, Aluminiumtrichlorid, Trichloraluminium
About This Item
Lineare Formel:
AlCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
38120507
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
anhydrous
Dampfdruck
1 mmHg ( 100 °C)
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Aluminum chloride is a strong Lewis acid and a major industrial catalyst. It is also used as a dopant/catalyst modifier to fabricate battery materials and solar cells.
Anwendung
Aluminum chloride can be used:
  • To prepare cost-effective ionic liquid electrolyte for high performance aluminum ion battery.
  • To fabricate modified SnO2 triple layered photoanode for dye sensitized solar cells. This leads to suppression of electron recombination and five-fold enhancement of efficiency.
  • As a precursor to synthesize CsPbCl3 perovskite nanocrystals for bright white light-emitting diodes. It improves photoluminescence quantum yield.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die gleichzeitigen Reduktionen in der Gasphase durch Wasserstoff in Gegenwart von anderen Metallhaliden resultiert in fein getrennten intermetallischen Verbindungen, die Anwendung als strukturelle Materialien oder Verbindungen finden und nützliche thermoelektrische, magnetische und oxidationsbeständige Eigenschaften aufweisen. Aluminiumnitrid kann aus den Elementen synthetisiert werden, wobei der Zusatz von AlCl3 die Kristallisierung unterstützt.
  • High purity with trace metal analysis (=< 15 ppm) makes suitable for batteries.
  • High water solubility
  • Stable under battery operation conditions
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Low-temperature modification of mesoporous MCM-41 material with sublimated aluminum chloride in vacuum
Xu M, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 106(47), 12140-12143 (2002)
Lewis-acid catalyzed ene reactions
Snider BB
Accounts of Chemical Research, 13(11), 426-432 (1980)
Aluminium, Gallium, Indium and Thallium
Chemistry of elements, 216-267 (1997)
Reactions of Diazirines with Aluminum Chloride: Lewis Acid-Mediated Carbene Generation and Friedel- Crafts Reactions
Moss RA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(40), 9878-9879 (2000)
Reaction of xylenes with tert.-butylchloride in presence of anhydrous aluminium chloride
Ismail M, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 106(47), 12140-12143 (2008)
Artikel
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.