Merck
248576
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-oxid, Anatase
powder, −325 mesh, ≥99% trace metals basis
Synonym(e):
Titandioxid
Größe auswählen
100 G
€ 29,90
1 KG
€ 112,00
10 KG
€ 630,00
€ 29,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 29,90
1 KG
€ 112,00
10 KG
€ 630,00
About This Item
Lineare Formel:
TiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.87
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 29,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
contains ∼5% rutile
Qualitätsniveau
Assay
≥99% trace metals basis
Form
powder
Partikelgröße
−325 mesh
Durchschnittlicher Durchmesser
45 μm
mp (Schmelzpunkt)
1825 °C (lit.)
Dichte
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChIKey
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anatas, Titan(IV)-oxid, auch als Titandioxid bekannt, ist ein weißes, kristallines Pulver, das verbreitet in einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz kommt. Anatas ist eine der drei natürlich auftretenden kristallinen Phasen von Titandioxid. Die anderen beiden sind Rutil und Brookit. Von diesen drei Phasen ist Anatas die reaktivste und tendiert dazu, die größte Oberfläche aufzuweisen. Dadurch eignet es sich für Anwendungen, in denen eine hohe Reaktivität und große Oberfläche wünschenswert sind.
Anwendung
Phasenreine Anatase wird in der Festkörpersynthese des Mischoxids NaTiO2 verwendet, das als mögliches antiferromagnetisches Material in Betracht gezogen wird.[1]
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Maura Dantuma et al.
Biomedical optics express, 10(11), 5921-5939 (2019-12-05)
Imaging parameters of photoacoustic breast imaging systems such as the spatial resolution and imaging depth are often characterized with phantoms. These objects usually contain simple structures in homogeneous media such as absorbing wires or spherical objects in scattering gels. While
Clarke, S.J. et al.
Chemistry of Materials, 10, 372-372 (1998)
Gordon T Kennedy et al.
Journal of biomedical optics, 22(7), 76013-76013 (2017-07-21)
Tissue simulating phantoms can provide a valuable platform for quantitative evaluation of the performance of diffuse optical devices. While solid phantoms have been developed for applications related to characterizing exogenous fluorescence and intrinsic chromophores such as hemoglobin and melanin, we
Alberto J Ruiz et al.
Journal of biomedical optics, 25(5), 1-15 (2020-05-23)
Expanded use of fluorescence-guided surgery with devices approved for use with indocyanine green (ICG) has led to a range of commercial systems available. There is a compelling need to be able to independently characterize system performance and allow for cross-system
William C Vogt et al.
Journal of biomedical optics, 22(9), 1-14 (2017-09-14)
As photoacoustic imaging (PAI) technologies advance and applications arise, there is increasing need for standardized approaches to provide objective, quantitative performance assessment at various stages of the product development and clinical translation process. We have developed a set of performance
Artikel
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.