Merck
GF54503557
Aluminiumoxid
powder, mean particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.9%
Synonym(e):
AL606010
Größe auswählen
1 EA
€ 208,00
€ 208,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 208,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
€ 208,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 545-035-57
Gewicht
200 g
Mittlere Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)