GF00176600
Aluminum-nickel alloy, Al94.3Ni5.7
1000mm rod, 8mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AD097920
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 001-766-00
L × Dicke
1000 mm × 8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)