Wichtige Dokumente
908487
N-(tert-butyl)-N-((ethoxycarbonothioyl)thio)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide
≥95%
Synonym(e):
Alexanian xanthylation reagent
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
46-48 °C
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)