Quality Segment
form
powder
mp
1460 °C
density
4.3 g/cm3
bulk density
2850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ni]#[Al]
InChI
1S/Al.Ni
InChI key
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay of Al: 47.0 - 53.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel-aluminium alloy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 3
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12635-29-9