Fortfahren mit
F6312
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH
≥97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
(S)-N-Fmoc-α-4-n-pentenylalanine, Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)alanine, Fmoc-(S)-2-amino-2-methyl-hept-6-enoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.570,00
€ 1.177,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
€ 401,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH, ≥97%
assay
≥97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
<30 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@](CCCC=C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m0/s1
InChI key
MRJFPZWLOJOINV-QHCPKHFHSA-N
Application
Fmoc-(S)-2-(4-pentenyl)Ala-OH is a Fmoc-protected amino acid that can be used to create peptide libraries.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F6437F6687F6187
description
≥97%
description
≥97% (HPLC)
description
≥97%
description
≥97%
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥97%
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
<30 °C
mp
-
mp
-
mp
-
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)