Direkt zum Inhalt
F6437
Fmoc-(R)-2-(pentenyl)Ala-OH
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-N-Fmoc-α-4-n-pentylalanine, Fmoc-(R)-2-(4-pentenyl)alanine, Fmoc-(R)-2-amino-2-methyl-hept-6-enoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.45
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)N[C@@](CCCC=C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m1/s1
InChI key
MRJFPZWLOJOINV-HSZRJFAPSA-N
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)