Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H31NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.53
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@](CCCCCCC=C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H31NO4/c1-3-4-5-6-7-12-17-26(2,24(28)29)27-25(30)31-18-23-21-15-10-8-13-19(21)20-14-9-11-16-22(20)23/h3,8-11,13-16,23H,1,4-7,12,17-18H2,2H3,(H,27,30)(H,28,29)/t26-/m0/s1
InChI key
MADFVGMQNXRFAF-SANMLTNESA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?