Merck
F6187
Sigma-Aldrich
Fmoc-(R)-2-(2-propenyl)Ala-OH
≥97%
Synonym(e):
(R)-N-Fmoc-α-2-n-propenylalanine, Fmoc-(R)-2-(2-propenyl)alanine, Fmoc-(R)-2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21NO4
Molekulargewicht:
351.40
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Assay
≥97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
−20°C
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable