Fortfahren mit
8.52240
Fmoc-D-Tic-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-D-Tic-OH, N-1-Fmoc-D-1,2,3,4,-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 438,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.44
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 438,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N4([C@H](Cc5c(cccc5)C4)C(=O)[O-])C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C25H21NO4/c27-24(28)23-13-16-7-1-2-8-17(16)14-26(23)25(29)30-15-22-20-11-5-3-9-18(20)19-10-4-6-12-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,27,28)/p-1/t23-/m1/s1
InChI key
LIRBCUNCXDZOOU-HSZRJFAPSA-M
General description
Standard building block of introduction of D-Tic amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] M. Vincent, et al. (1982) Tetrahedron Lett., 16, 1677.
[2] P. L. Julian, et al. (1984) J. Am. Chem. Soc., 79, 180.
[3] W. A. Kazmierski, et al. (1988) Tetrahedron Lett., 44, 697.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-13-1065
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)