Fortfahren mit
HS120598
Mini Vortex Mixer
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, gray-blue
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41103814
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
gray-blue
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120598
General description
Simple, touch start operation offers exceptional mixing performance with one hand
  • Low profile design and small footprint (only 4.3” wide) saves valuable space
  • Made of ABS and silicone materials that resist most commonly used chemicals
  • Stable platform and elastomer feet ensure unit stays stable during operation
  • When performing repetitive procedures, a low activation force helps prevent user fatigue
Packaging
INCLUDES:
1 Mini Vortexer
2 Silicone Caps
1 Low Voltage, Double Insulated Power Adapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) with 4 Interchangeable Plugs
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS120567HS120827HS120210
Vortex Mixer AC/DC input 230 V / 240 V, Australian plug, blue
HS120210
Vortex Mixer
description
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, gray-blue
description
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, gray, purple
description
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, black
description
AC/DC input 230 V / 240 V, Australian plug, blue
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120598
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120567
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120827
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120210
material
gray-blue
material
purple , gray
material
black
material
blue
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mini Vortex Mixer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)