Merck
776599
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-Tyr(tBu)-OH
97%
Größe auswählen
500 MG
€ 250,00
€ 250,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 250,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H32N2O6
Molekulargewicht:
516.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
€ 250,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
168-171 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC([C@@H](NC(CNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)=O)CC4=CC=C(OC(C)(C)C)C=C4)=O
InChI
1S/C30H32N2O6/c1-30(2,3)38-20-14-12-19(13-15-20)16-26(28(34)35)32-27(33)17-31-29(36)37-18-25-23-10-6-4-8-21(23)22-9-5-7-11-24(22)25/h4-15,25-26H,16-18H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,33)(H,34,35)/t26-/m0/s1
InChIKey
SLKZAIKXJIWNHP-SANMLTNESA-N
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)