Wichtige Dokumente
343528
Benzylsulfon
99%
Synonym(e):
Dibenzyl sulfon
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
phenyl
sulfone
SMILES String
O=S(=O)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2S/c15-17(16,11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChIKey
AWHNUHMUCGRKRA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)