Merck
F12405
Sigma-Aldrich
5-Fluor-2-Nitrotoluol
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.527 (lit.)
bp
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
JHFOWEGCZWLHNW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)