Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,90 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 117,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H4F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-018-3
Beilstein/REAXYS Number:
1071819
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
density
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
Fc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
IPWBFGUBXWMIPR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description ≥99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay ≥99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| density 1.601 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.593 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.567 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.638 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.534 (lit.) | refractive index n20/D 1.527 (lit.) | refractive index n20/D 1.526 (lit.) | refractive index n20/D 1.582 (lit.) |
| functional group bromo, fluoro | functional group fluoro, bromo | functional group bromo, fluoro | functional group bromo |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
118.4 °F - closed cup
flash_point_c
48 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?