DWKW217932
Wheaton Weithalsflasche
amber soda-lime glass bottle, capacity (2,500 mL), white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
Synonym(e):
W217932
Größe auswählen
€ 183,00
Größe auswählen
About This Item
€ 183,00
Empfohlene Produkte
Materialien
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
with cap
with cap
Verpackung
case of 12 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W217932
Flaschendurchm. × H
(142 mm) (241 mm)
Kapazität
(2,500 mL)
Fitting
70-400
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
- Easy removal of contents
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
- Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
- Amber, USP Type III soda-lime glass
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)