Merck
DWKW216957
Wheaton Weithalsflasche
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (250 mL), flat vinyl liner
Synonym(e):
W216957
Größe auswählen
84 EA
€ 190,00
€ 190,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
84 EA
€ 190,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 190,00
Check Cart for Availability
Materialien
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
with cap
with cap
Verpackung
case of 84 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216957
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(66 mm) (119 mm) (413 mm)
Kapazität
(250 mL)
Fitting
45-400 neck
45-400
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)