Merck
Z250198
Sigma-Aldrich
Wheaton Weithalsflasche
amber soda-lime glass bottle, capacity 250 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
Synonym(e):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
Größe auswählen
1 PKG
€ 246,00
€ 246,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 246,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 246,00
Check Cart for Availability
Materialien
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
Verbindung
Joints threaded neck (45-400)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
with cap
with cap
Verpackung
case of 24 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216948
Kapazität
250 mL
Durchm. × H
66 mm × 119 mm
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)