Z263397
Wheaton geradwandige Flaschen mit Deckel, transparent
white polypropylene cap, capacity 8 oz (250 mL), vinyl flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Kappengröße
70-400
Verbindung
Joints threaded neck (70-400)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
with cap
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216905
Kapazität
8 oz (250 mL)
Durchm. × H
73 mm × 88 mm