Merck
DWKBWP0060PGRA
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
screw cap, round translucent polypropylene bottle, capacity 60 mL
Synonym(e):
BWP0060PGRAD
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Azlon BWP0060PGRA
Kapazität
60 mL
Anwendung
Ideal for a wide range of storage and preparation applications
Leistungsmerkmale und Vorteile
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)