Fortfahren mit
V5382
Nalgene® specimen vial
capacity 15 mL
Synonym(e):
sample container, sample vial, specimen container, Nalgene 5005-0015, laboratory container, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 219,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
€ 219,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
high-density polyethylene cap, polypropylene copolymer bottle, round translucent bottle
joint
joint threaded neck
sterility
sterile
feature
with cap
packaging
pack of 75 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5005-0015
capacity
15 mL
General description
Vials of polypropylene, linerless screw closures of high-density polyethylene. For storage of solid specimens. Use in mechanical freezers only. Wide-mouth, shoulderless vial allows easy access to sample. Flat bottom permits self-standing on flat surface. Certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic.
Packaging
75 vials per package
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V5257Z359033V4757
material
high-density polyethylene cap, round translucent bottle, polypropylene copolymer bottle
material
colorless tube, conical bottom, high-density polyethylene closure, polypropylene , polypropylene tube
material
colorless tube, conical bottom, polypropylene , polypropylene caps, polypropylene tube, silicone gasket
material
colorless tube, conical bottom, high-density polyethylene closure, polypropylene , polypropylene tube
manufacturer/tradename
Nalgene® 5005-0015
manufacturer/tradename
Nalgene® 5000-0050
manufacturer/tradename
Nalgene® 5000-1020
manufacturer/tradename
Nalgene® 5000-0012
feature
with cap
feature
External thread
feature
External thread
feature
External threads
capacity
15 mL
capacity
5 mL
capacity
1.5 mL
capacity
1.2 mL
joint
joint threaded neck
joint
-
joint
-
joint
-
packaging
pack of 75 ea
packaging
pack of 250 ea (25 x 10 ea)
packaging
pack of 500 ea (20 x 25 ea)
packaging
package of 25 vials x 20, pack of 500 ea (20 x 25ea)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)