Merck
T1536
Test tubes plastic
polystyrene tube, non-sterile, without cap
Synonym(e):
plastic tube
Größe auswählen
250 EA
€ 60,00
1000 EA
€ 170,00
€ 60,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 EA
€ 60,00
1000 EA
€ 170,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.11
€ 60,00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
polystyrene tube
straight neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
case of 1000 ea (8 packs of 125 EA)
pack of 125 ea
Hersteller/Markenname
Simport T400-3S
T × L
12 mm × 75 mm
Röhrchendurchm.
12 mm
Verpackung
Open ends all point in the same direction for ease of use in fraction collection and similar applications.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)