Merck
DWK231751159
Disposable Culture Tube
Synonym(e):
231751159
Größe auswählen
100 EACH
€ 56,70
€ 56,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EACH
€ 56,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.13
€ 56,70
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene screw cap
soda-lime glass vial
Verbindung
Joints (GL 14)
Leistungsmerkmale
seal (rubber)
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
231751159
B × L
12 mm × 100 mm
Anwendung
Preparation cell culture, sample collecting, storage
Leistungsmerkmale und Vorteile
straight rim, round bottom, not reusable, with screw cap
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)