Merck
DWK231721986
Disposable Culture Tube
Synonym(e):
231721986
Größe auswählen
250 EACH
€ 32,40
€ 32,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 EACH
€ 32,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.13
€ 32,40
Check Cart for Availability
Materialien
soda-lime glass vial
Verpackung
pkg of 250 ea
Hersteller/Markenname
231721986
W × L × diam.
15.50 mm × 150 mm × 0.80 mm
Anwendung
Preparation cell culture, sample collecting
Leistungsmerkmale und Vorteile
straight rim, round bottom, not reusable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)