Merck
DWK213631106
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 100 mm × 50 mm × 120 mm
Synonym(e):
213631106
Größe auswählen
1 EACH
€ 65,90
€ 65,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EACH
€ 65,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 65,90
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213631106
bottle W × L × H
100 mm × 50 mm × 120 mm
Anwendung
storage
Leistungsmerkmale und Vorteile
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)