Merck
DWK209550
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 1000 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 91 mm × 199 mm, 63-415
Synonym(e):
209550
Größe auswählen
48 EACH
€ 333,00
€ 333,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
48 EACH
€ 333,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 333,00
Check Cart for Availability
Materialien
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
Verpackung
pkg of 48 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 209550
Flaschendurchm. × H
91 mm × 199 mm
Kapazität
1000 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Superior double seal closure for leak resistance
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)