Merck
DWK209164
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 15 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 25 mm × 56 mm, 20-410
Synonym(e):
209164
Größe auswählen
72 EACH
€ 108,00
€ 108,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
72 EACH
€ 108,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 108,00
Check Cart for Availability
Materialien
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
Verpackung
pkg of 72 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 209164
Flaschendurchm. × H
25 mm × 56 mm
Kapazität
15 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Superior double seal closure for leak resistance
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)