Fortfahren mit
Z323225
BRAND® Weithalsflaschen mit Schraubkappe, PTFE
capacity 100 mL
Synonym(e):
100ml plastic bottle, Opaque PTFE wide-neck bottles, chemical and resistant plastic bottle, wide mount plastic bottle, wide-neck plastic bottle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
PTFE bottle, PTFE cap, round bottle, white bottle, wide-mouth bottle
joint
joint threaded neck
feature
with cap
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 130538
capacity
100 mL
diam. × H
52 mm × 88 mm
neck I.D.
35 mm
General description
Aussergewöhnliche chemische und thermische Stabilität. Extra dicke Wände.
  • BRAND® wide-mouth bottles are ideal for safe transport and storing of liquids and powders.
  • Polytetrafluoroethylene (PTFE) material offers high chemical and thermal resistance.
  • Sturdy, strong-walled designed bottles include a screw cap for sample protection.
  • Wide-mouth facilitates easy access to samples.
Other Notes
BR130538 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z323276Z323241Z323268
description
capacity 100 mL
description
capacity 1000 mL
description
capacity 250 mL
description
capacity 500 mL
manufacturer/tradename
BRAND 130538
manufacturer/tradename
BRAND 130562
manufacturer/tradename
BRAND 130548
manufacturer/tradename
BRAND 130554
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
capacity
100 mL
capacity
1000 mL
capacity
250 mL
capacity
500 mL
material
white bottle, PTFE bottle, wide-mouth bottle, round bottle, PTFE cap
material
round bottle, PTFE bottle, wide-mouth bottle, PTFE cap, white bottle
material
PTFE bottle, white bottle, round bottle, PTFE cap, wide-mouth bottle
material
round bottle, PTFE bottle, PTFE cap, white bottle, wide-mouth bottle
joint
joint threaded neck
joint
joint threaded neck
joint
joint threaded neck
joint
joint threaded neck
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)