Merck
BR129728
BRAND® PE-LD Media Bottle with screw cap
capacity 50 mL
Größe auswählen
1 EA
€ 8,40
€ 8,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 8,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.13
€ 8,40
Check Cart for Availability
Materialien
low-density polyethylene bottle
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GL32)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
with cap
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 129728
Kapazität
50 mL
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)