Wichtige Dokumente
D83532
Diethoxydiphenylsilan
97%
Synonym(e):
Diphenyldiethoxysilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.525 (lit.)
bp
167 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](OCC)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20O2Si/c1-3-17-19(18-4-2,15-11-7-5-8-12-15)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
ZZNQQQWFKKTOSD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.