Fortfahren mit
42940
Dimethoxydiphenylsilan
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
Diphenyldimethoxysilan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.36
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-929-1
Beilstein/REAXYS Number:
2940458
MDL number:
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5450 (lit.)
bp
161 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.08 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CO[Si](OC)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16O2Si/c1-15-17(16-2,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
InChI key
AHUXYBVKTIBBJW-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethoxydiphenylsilane (DMDPS, DDS) is an acetylating reagent.{57}
Application
DMDPS may be useful as a precursor to prepare silica.{58} It may be used in lithium ion batteries as an electrolyte additive. It prevents the batteries from overcharging.{59}
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4402485261989595
description
≥95.0% (GC)
description
≥97%
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥99.0% (GC)
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥99.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥97%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
density
1.08 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
161 °C/15 mmHg (lit.)
bp
41 °C (lit.)
bp
125 °C (lit.)
bp
57 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.5450 (lit.)
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.), n20/D 1.408
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
249.8 °F - closed cup
flash_point_c
121 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)