Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H40O3Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.59
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-409-9
Beilstein/REAXYS Number:
2414223
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical
Quality Segment
form
liquid
density
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C18H40O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19-6-2,20-7-3)21-8-4/h5-18H2,1-4H3
InChI key
YGUFXEJWPRRAEK-UHFFFAOYSA-N
General description
Die Reaktion zwischen 1-Dodecen und Triethoxysilan ergibt Dodecyltriethoxysilan. 1
Dodecyltriethoxysilan (DTES) ist ein Organosilan, das als Kopplungsmittel eingesetzt wird. Es bildet Filme auf Alkylsiloxanbasis, die zur Einstellung der Benetzbarkeit verwendet werden können und eine Vielzahl von Oberflächen mit Hydrophobie ermöglichen.
Application
In einer Studie wird über die Verwendung von Dodecyltriethoxysilan zur Bildung einer Silizium-Nanoflüssigkeit, die den Wasserkontaktwinkel eines ölbenetzten Karbonatsubstrats verändert, berichtet. {68}
Dodecyltriethoxysilan kann bei der Oberflächenbehandlung von Calcitkristallen zur Bestimmung des Effekts der Benetzbarkeit bei der Einarbeitung von Nanopartikeln verwendet werden. Es kann mit Tetraethoxysilan, das als Korrosionsschutzschicht auf Baustahl verwendet werden kann, galvanisch abgeschieden werden.
Signalwort
Warning
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Gefahrencodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?