Wichtige Dokumente
44172
Dodecylamin
puriss., ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
1-Amino-dodecan, Laurylamin
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
64 mmHg ( 170 °C)
Qualitätsniveau
Qualität
puriss.
Assay
≥99.5% (GC)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.5% water
bp
247-249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-29 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 3.5 g/L at 25 °C
Dichte
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
InChIKey
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)