Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 39,70 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 42,90 |
Über diesen Artikel
vapor density
~6.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
11.7 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
solubility
water: soluble 250 part, alcohol: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.)
density
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Vinyl bromide and 1,2-disubstituted ethane derivatives.
- Vinyl aromatic compounds by palladium-catalyzed cross-coupling reaction with various arylboronic acids via in situ formation of vinyl bromide.
- 2-arylsulfonyl hydrazones by reacting with aryldiazonium tetrafluoroborates, sulfur dioxide and hydrazines.
It can also be used as a bromine source in organic synthesis to brominate carbanions.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description purum, ≥98.0% (GC) | description 98% | description 99 atom % D |
| assay ≥99% | assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay 99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: soluble 250 part, diethyl ether: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.) | solubility - | solubility - | solubility - |
| density 2.18 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.18 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.18 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.226 g/mL at 25 °C |
| mp 8-11 °C (lit.) | mp 8-11 °C (lit.) | mp 8-11 °C (lit.) | mp - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dibromethan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
106-93-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?