Fortfahren mit
D38855
9,10-Dibromanthracen
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,40
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 226,00
€ 169,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-342-4
MDL number:
Assay:
98%
Form:
fibers
€ 69,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
fibers
mp
223-224 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8Br2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChI key
BRUOAURMAFDGLP-UHFFFAOYSA-N
General description
9,10-Dibromoanthracene is an aryl dihalide compound widely used as a precursor to synthesize various organic compounds.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
301779291161298352
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
223-224 °C (lit.)
mp
124-126 °C (lit.)
mp
-
mp
181-183 °C (lit.)
form
fibers
form
-
form
-
form
solid
functional group
bromo
functional group
chloro
functional group
-
functional group
-
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)