Wichtige Dokumente
291161
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosan
98%
Synonym(e):
Kryptofix® 221
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.5018 (lit.)
Dichte
1.111 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCC2
InChI
1S/C16H32N2O5/c1-7-19-8-2-18-5-11-22-15-13-20-9-3-17(1)4-10-21-14-16-23-12-6-18/h1-16H2
InChIKey
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?