Merck
D2757
Sigma-Aldrich
2,3-Diaminonaphthalin
≥95% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
2,3-Naphthylendiamin, DAN
Größe auswählen
1 G
€ 244,00
5 G
€ 927,00
€ 244,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 244,00
5 G
€ 927,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.20
Beilstein:
2206394
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
€ 244,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
2,3-Diaminonaphthalin, ≥95% (HPLC), powder
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
off-white to dark beige, to Dark Brown
mp (Schmelzpunkt)
198-200 °C
Löslichkeit
pyridine: 50 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Nc1cc2ccccc2cc1N
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2
InChIKey
XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,3-Diaminonaphthalin ist auch als 2,3-Naphthalindiamin oder DAN bekannt. Es ist eines der Isomere von Naphthalin mit zwei Aminogruppen, die auch als Naphthalindiamine bezeichnet werden. Sie werden in der Regel durch Reduktion des Nitronaphthalin-Derivats und Aminierung des anschließenden Hydroxynaphthalin-Derivats hergestellt.[1]
Anwendung
  • 2,3-Diaminonaphthalin (DAN) wird für die fluorometrische Messung von Nitrit/Nitrat verwendet.[2]
  • Mithilfe von DAN wurde ein Multispritzen-Fließinjektionssystem für die Festphasenextraktion entwickelt, mit dem das Vorhandensein von Selen spektrophotometrisch nachgewiesen werden kann.[3]
  • Es wurde in einer Studie zur Entwicklung eines kolorimetrischen Assays für den Nachweis von Methylglyoxal verwendet.[4]
  • Es wurde zudem in einer Studie zur Entwicklung einer neuartigen ratiometrischen Fluoreszenzsonde für den In-situ-Nachweis der Aktivität der alkalischen Phosphatase verwendet.[5]
Biochem./physiol. Wirkung
2,3-Diaminonaphthalin (DAN) wird in Nitrit-Detektionstests verwendet, wo es mit Nitrit reagiert und Fluoreszenz-1H-Naphthotriazol bildet.[6]
DAN reagiert zudem mit Selenit unter Bildung von 4,5-Benzopiazselenol, das durch Absorptiometrie oder Fluorometrie nachweisbar ist.[3]
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bio-inspired Maillard-Like reactions enable a simple and sensitive assay for colorimetric detection of methylglyoxal
Wang, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 55 (2015)
Solid phase extraction ? Multisyringe flow injection system for the spectrophotometric determination of selenium with 2,3-diaminonaphthalene
Serra, et al.
Talanta, 81 (2010)
Fluorometric measurement of nitrite/nitrate by 2,3-diaminonaphthalene.
Nussler AK, et al.
Nature Protocols, 1, 2223-2223 (2006)
Naphthalene derivatives. In Wiley-VCH (Ed.), Ullmann?s Encyclopedia of Industrial Chemistry (1st ed.)
G Booth
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Sessler JL, et al.
Anion Receptor Chemistry (2006)